Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15380410 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15380410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 36
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe 2 Tiers
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge 8/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 127 x 127 x 70 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 127 mm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm