Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 16 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™
13.41 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10800kg
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Ja | |
Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) | |
36 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
127 x 127 x 70 mm | |
5 in. | |
5 in. | |
2.8 in. |
6 x 6 | |
Blau | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Yes, When Empty | |
5 bis 10 ml-Reagenzgläser | |
8/Pckg. | |
127 mm | |
127 mm | |
70 mm | |
16 mm |