Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 16 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8259009 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15380420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (16 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 4 x 4
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 16
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 bis 18 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge 8/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 120 x 122 x 92 mm
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Höhe (metrisch) 92 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 25 mm