Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 16 x 25 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 4 x 4 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Magenta |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) |
| Material | Fiberglasverstärktes Polyethylen |
| Positionen | 16 |
| Form | Tropfenförmige Öffnungen |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |