Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 16 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15300430 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15300430
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (16 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 4 x 4
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 16
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 bis 18 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge 8 Packung
Abmessungen (L x B x H) 120 x 122 x 92 mm
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Höhe (metrisch) 92 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 25 mm