Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15300390 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15300390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (72 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 72
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe 2 Tiers
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.8 in.
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm