Learn More
Dehydro Aripiprazol, TRC
Artikelnummer. 17962715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962715 25 mg 25 Milligramm
17954665 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22915525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129722-25-4
Summenformel C23 H25 Cl2 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 446.37
Synonym 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone, DM 14857, OPC 14857, Dehydro Aripiprazole
IUPAC-Name 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-Chinolin-2-one
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydro Aripiprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
Formelmasse 445.1324
Reinheit (%) >95%