Learn More
Dehydro-Aripiprazol-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30007486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007486 25 mg 25 Milligramm
17995015 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22915025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008531-60-9
Summenformel C23 H25 Cl2 N3 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 482.83
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-, hydrochloride (1:1), Dehydro Aripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride, Dehydroaripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone hydrochloride
IUPAC-Name 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-Chinolin-2-one; Hydrochlorid
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydro Aripiprazole Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H25Cl2N3O2.ClH/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29);1H
Formelmasse 481.1091