Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Flache Tischwaage, Modelle TD52XW QX
Artikelnummer. 15988545 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52XW150WQDX5-EU
Gehäuse D52XW150WQDX5-M
Gehäuse D52XW150WQX5-EU
Gehäuse D52XW150WQX5-M
Gehäuse D52XW60WQDX5-EU
Gehäuse D52XW60WQDX5-M
Gehäuse D52XW60WQX5-EU
Gehäuse D52XW60WQX5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15988545 Gehäuse D52XW150WQDX5-M 1 Einheit
15918645 Gehäuse D52XW60WQX5-M 1 Einheit
15928545 Gehäuse D52XW150WQDX5-EU 1 Einheit
15928645 Gehäuse D52XW150WQX5-M 1 Einheit
15938615 Gehäuse D52XW60WQX5-EU 1 Einheit
15948615 Gehäuse D52XW150WQX5-EU 1 Einheit
15958485 Gehäuse D52XW60WQDX5-EU 1 Einheit
15978545 Gehäuse D52XW60WQDX5-M 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15988545 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30461435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 CHF
    1459.73 CHF / 1 Stück
    Sparen 520.27 CHF
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 60,00 kg, 150,00 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 20,000000 g, 50,000000 g
Modell Gehäuse D52XW150WQDX5-M
Schutzartklasse Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen
Abmessungen (L x B x H) 772 x 500 x 122 mm
Gewicht (metrisch) 20,740 kg