Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52XW QR Artikelnummer.: 15978635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 CHF
    1780.00 CHF / 1 Einheit
    Sparen 45.00 CHF
    2% Rabatt
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52XW QR
Artikelnummer. 15978635 Alle ansehen Ohaus Produkte
Gehäuse D52XW15WQR5-M, 1 Einheit
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52XW15WQDR5-EU
Gehäuse D52XW15WQDR5-M
Gehäuse D52XW15WQR5-EU
Gehäuse D52XW15WQR5-M
Gehäuse D52XW6WQDR5-EU
Gehäuse D52XW6WQDR5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15978635
Marke: OHAUS™ 30471152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 CHF
    1780.00 CHF / 1 Einheit
    Sparen 45.00 CHF
    2% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 15,00 kg
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Lesbarkeit 5,000000 g
Modell Gehäuse D52XW15WQR5-M
Schutzartklasse Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen
Abmessungen (L x B x H) 588 x 305 x 122 mm
Gewicht (metrisch) 9,900 kg
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52XW QR >