Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis
Artikelnummer. 15908425 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15,00 kg
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modell:
D15WQDL
D15WQR
Gehäuse D150WQDV
Gehäuse D150WQDX
Gehäuse D150WQV
Gehäuse D150WQX
Gehäuse D150WTDV
Gehäuse D15WQDR
Gehäuse D15WQL
Gehäuse D300WQDV
Gehäuse D300WTDV
Gehäuse D30WQDL
Gehäuse D30WQL
Gehäuse D600WTDV
Gehäuse D60WQDL
Gehäuse D60WQDV
Gehäuse D60WQDX
Gehäuse D60WQL
Gehäuse D60WQV
Gehäuse D60WQX
Gehäuse D6WQDR
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15908425
Marke: OHAUS™ 30419614
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Basen der OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie bieten eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die W-Serie verfügt über feuchtigkeitsgeschützte Einzelpunkt-Wägezellen, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Wägeschalen aus Edelstahl und Nivellierblasen.
  • Die W-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen Rahmen und eine IP67-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
  • Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
  • Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
  • Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bauweise Plattform aus Edelstahl 304, Rahmen aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige
Fassungsvermögen 30,00 kg, 60,00 kg
Lesbarkeit 2,000000 g, 5,000000 g
Modell Gehäuse D60WQDX
Schutzartklasse Gehäuse IP67
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Abmessungen (L x B x H) 523 x 500 x 120 mm
Gewicht (metrisch) 19,000 kg