Learn More
Ohaus™ BALANCE EXPLORER HIGH CAPACITY 24 KG / 0,1 G
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 600 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | AutoCal™ - Automatisch |
| Anschlusstyp | Ethernet (als Zubehör erhältlich)RS232 (im Lieferumfang enthalten)USB (im Lieferumfang enthalten) |
| Beschreibung | Elektronische Waage, EX24001-EU |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,100000 g |
| Sprachen | Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) |
| Linearität | 0,200000 g |
| Material | Baustahl, schwarz lackiert |
| Modell | VFP-E60051PM |
| Wiederholgenauigkeit | 0,100000 g |
| Mehr anzeigen |