Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert
Artikelnummer. 17595815 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modell:
D33XW150C1L7EU.
D33XW150C1X7EU.
D33XW15C1R6EU.
D33XW300C1X7EU.
D33XW30C1R6EU.
D33XW60C1L7EU.
D33XW60C1R6EU.
Lesbarkeit:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Abmessungen (L x B x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17595815
Marke: OHAUS™ 30685134
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform und einen Rahmen aus 304er Edelstahl, IP67-Wägezelle.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse aus 304er Edelstahl mit Schutzklasse IP66 und Befestigungshalterung.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Akkutyp Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP66-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 15 kg
Displaytyp 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B) Plattform 355 x 305 mm
Lesbarkeit 5 g
Modell D33XW15C1R6EU.
Schutzartklasse IP 66
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
Wägemodi Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
Abmessungen (L x B x H) 491 x 305 x 569 mm
Gewicht (metrisch) 12,4 kg