Learn More
Ohaus™ Industriewaagen Defender 3000 D31XW300VX-EU, 300 kg, 50 g
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D31XW300VX-EU
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Edelstahl mit Plattform aus IP66-Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 300 kg |
| Displaytyp | LCD |
| Lesbarkeit | 50 g |
| Modell | Gehäuse D31XW300VX-EU |
| Schutzartklasse | Gehäuse IP67 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
| Typ | Defender™ Lager-/Plattformwaage |