Learn More
Ohaus™ Günstige Tischwaage der Defender 3000-Serie
Artikelnummer. 10228164 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modell:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10228164
Marke: Ohaus™ 72200168
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für allgemeine Wägeanwendungen sowie einfache Zählanwendungen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Lagerung, Bestandsverwaltung, Versand und Wareneingang. Ohaus™ Defender 3000 Waagen zeichnen sich durch ein einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Grundkonzept und flexible Montagemöglichkeiten aus.
  • Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder aufladbare Batterie Typ AA (nicht enthalten)
  • Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)
  • Umdrehbare ABS-Anzeige, Säule und Wandhalterung aus lackiertem Stahl, Plattform aus Edelstahl 304 mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus IP67-Aluminium, selbstjustierende Edelstahlfüße mit abnehmbaren Gummikappen
  • 125 % Überlastschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Bidirektionale RS-232C
Akkutyp Interner versiegelter Bleiakku, wiederaufladbar
Kalibrierung 5 kg/lb bis 100 %
Zertifizierung/Konformität NTEP
Anschlusstyp Wägezelle
Bauweise Plattform aus 304 Edelstahl, Aluminium IP67-Gewichtsaufnehmer sowie lackierter Rohrrahmen, Säule und Anzeigehalterung
Fassungsvermögen 60 kg
Displaytyp LCD-Display mit LED-Anzeige
Lesbarkeit 10 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Modell D31P60BR
Auflösung 2.125
Stabilisierungszeit Innerhalb von 2 s
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ Defender™ 3000 günstige Tischwaage
Wägemodi kg, lb, g, oz, lb:oz
Gewicht (metrisch) 12 kg
Elektrische Anforderungen 9 VDC, 0,5 A, Wechselstromadapter
Spannung 9 V