Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert
Artikelnummer. 17505855 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33XW150B1L2EU.
D33XW150B1L5EU.
D33XW150B1X2EU.
D33XW150B1X5EU.
D33XW15B1R1EU.
D33XW15B1R5EU.
D33XW300B1V3EU.
D33XW300B1X2EU.
D33XW300B1X5EU.
D33XW30B1R1EU.
D33XW30B1R5EU.
D33XW600B1V3EU.
D33XW60B1L2EU.
D33XW60B1L5EU.
D33XW60B1R1EU.
D33XW60B1R5EU.
Lesbarkeit:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Abmessungen (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17505855
Marke: OHAUS™ 30685270
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Akkutyp Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
Bauweise Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 600 kg
Displaytyp 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B) Plattform 800 x 600 mm
Lesbarkeit 200 g
Modell D33XW600B1V3EU.
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
Wägemodi Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
Abmessungen (L x B x H) 935 x 600 x 1222 mm
Gewicht (metrisch) 46,7 kg