Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage, zertifiziert
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33P150B1L2.
D33P150B1L5.
D33P150B1X2.
D33P150B1X5.
D33P15B1R1.
D33P15B1R5.
D33P300B1V3.
D33P300B1X2.
D33P300B1X5.
D33P30B1R1.
D33P30B1R5.
D33P600B1V3.
D33P60B1L2.
D33P60B1L5.
D33P60B1R1.
D33P60B1R5.
Lesbarkeit:
Abmessungen (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
- Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
- Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
- Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
- Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
- Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarem Akku; 360 Stunden mit Einwegbatterien |
| Akkutyp | 6 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Anschlusstyp | Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet |
| Bauweise | ABS-Kunststoffanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße |
| Fassungsvermögen | 15 kg |
| Displaytyp | 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 355 x 305 mm |
| Lesbarkeit | 5 g |
| Modell | D33P15B1R5. |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend |
| Mehr anzeigen |