Beschreibung
- Zwei verschiedenfarbige Felgen zur einfachen Prozessunterscheidung erhältlich.
- Eine einheitliche Geometrie gewährleistet die reibungslose Integration in Roboteranwendungen.
- Zur Rückverfolgbarkeit sind Chargennummer und Verfallsdatum per Laser auf jeder Platte eingraviert.
- Erhöhte Muldenränder und glatte Oberflächen gewährleisten zuverlässiges Heißsiegeln und einfaches Stapeln.
- RecoverMax™ Das Design der Bohrlöcher verbessert die Probenrückgewinnung und gewährleistet eine effiziente Durchmischung.
- Minimiertes Restvolumen und hohe Gleichmäßigkeit zwischen den Wells gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse.
- Die hochwertige Polypropylen-Konstruktion ist beständig gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und extreme Bedingungen.
- Frei von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, die Bioassays beeinträchtigen könnten.
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten, wodurch Sterilität gewährleistet und eine Wiederverwendung bei Bedarf ermöglicht wird.
- Hoher Kontrast OptiTrack™ Die Matrix verbessert die Geschwindigkeit der Probenidentifizierung und reduziert Pipettierfehler.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 20 Teller (5 Beutel x 4 Teller) |
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | Deepwell-Platte |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 2.000 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |