missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deepoxydeoxynivalenol, TRC

Artikelnummer. 30005943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005943 0.5 mg 0.50 Milligramm
30010275 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2285830.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88054-24-4
Summenformel C15 H20 O5
Molekulargewicht (g/mol) 280.316
Synonym (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
IUPAC-Name (1S,2R,3S,7R,9S,10R)-3,10-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-12-methylidene-8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-4-one
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deepoxy-deoxynivalenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Formelmasse 280.131
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.