Learn More
Helios Italquartz Deep and Shallow Crucibles, Translucent
Deep and shallow crucibles constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke:  Helios Italquartz 63F00502
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15828044
Menge Preis
1 47.82 CHF / 1 Stück
10 44.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Translucent
  • Deep and shallow forms available
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Spezifikation
Translucent
29 mm
Quartz
5 cc
19 mm
Crucible