Learn More
Buerkle™ Schale Edelstahl, hohe Form
Artikelnummer. p-7224420 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17524296
Marke: Buerkle™ 42080040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Edelstahlschale ist für unterschiedlichste Anwendungen geeignet, z.B. um Laborbesteck oder Probenehmer abzulegen, zu tragen oder zu reinigen.
  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Robust und hygienisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Abmessungen (L x B x H) 400 x 200 x 100 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Material Metall
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Gewicht (metrisch) 7,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 200 mm