Learn More
Metro™ Mehrzweckwagen mit tiefen Böden
Artikelnummer. 11776668
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
831 x 546 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
Anzahl Einschübe:
2
3
Farbe:
Blau
Grau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Anzahl Einschübe Farbe Packungsgröße
11776668 984 x 685 x 1041 mm 3 Grau 1 Stück
11726658 831 x 546 x 1041 mm 3 Grau 1 Stück
11716658 984 x 685 x 1041 mm 2 Schwarz 1 Stück
11830410 831 x 546 x 1041 mm 2 Schwarz 1 Stück
11850400 831 x 546 x 1041 mm 2 Grau 1 Stück
11756658 831 x 546 x 1041 mm 3 Schwarz 1 Stück
11860410 984 x 685 x 1041 mm 2 Grau 1 Stück
11796668 984 x 685 x 1041 mm 3 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11776668 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. BC26363DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 CHF
    329.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 460.61 CHF
    58% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nützlich für eine Vielzahl von Transport- und Zwischenlageraufgaben.Metro™ Deep Ledge Utility Carts verfügt über ein tiefes Design, das verhindert, dass Gegenstände aus der Karre rutschen.
  • Ultimative Reinigungsfähigkeit – glatte Oberflächen sind so konzipiert, dass sie Färbeunfällen widerstehen und leicht abgewischt werden können
  • Korrosionsbeständige Einlegeböden – die Einlegeboden aus Polymer korrodieren nie
  • Dämmt verschüttete Flüssigkeiten ein – die Einlegeböden weisen einen tiefen 70 mm-Rand auf, um Produkte oder verschüttete Flüssigkeiten aufzunehmen
  • Erhältlich in vier Farben – grau, blau, schwarz oder mit Microban™ Produktschutz in Schieferblau
  • Attraktive Ästhetik ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Robuste Bauweise – jeder Einschub kann bis zu 68 kg fassen, jede Einheit kann bis zu 181 kg fassen
  • Einfache Einstellung – optionale Mittelablage in 25 mm-Schritten
  • Ergonomischer Griff, entwickelt für einfache Bedienung
  • Einfache, werkzeuglose Montage
  • Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Der Microban-Schutz verhindert das Wachstum von Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
  • Die Einlegeböden werden aus spritzgegossenem Polyurethan mit verchromten Pfosten hergestellt
  • Wagen rollen auf vier thermoplastischen , markierungsbeständigen Schwenk-/Schaftrollen mit einem Durchmesser von 102mm
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 68 kg
Produkttyp Laboratory/Utility Cart
Zertifizierung/Konformität NSF
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 984 x 685 x 1041 mm
Anzahl Rollen 4
Anzahl Einschübe 3