Learn More
Metro™ Deep Ledge Mehrzweckwagen
Nützlich für eine Vielzahl von Transport- und Zwischenlageraufgaben.Metro™ Deep Ledge Utility Carts verfügt über ein tiefes Design, das verhindert, dass Gegenstände aus der Karre rutschen.
Marke:  Metro™ BC20302DMB
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11765629
  • 620.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultimate cleanability - smooth surfaces are designed to resist staining and wipe clean easily
  • Corrosion-proof shelves - all-polymer shelf will never corrode
  • Contains spills - shelves feature a deep 70mm ledge to contain product or spills
  • Available in four colors - gray, blue, black, or with Microban™ product protection in slate blue
  • Attractive aesthetics allow for use in a variety of applications
  • Sturdy construction - each shelf can hold up to 68kg; each unit can hold up up 181kg
  • Easy to adjust - optional center shelf adjusts in 25mm increments
  • Ergonomic handle, designed for easy use
  • Easy, no-tool assembly 
  • Available in 2-shelf and 3-shelf models
  • Microban protection inhibits the growth of bacteria, mold, mildew, and fungi that cause odors, stains and product degradation
  • Shelves are manufactured from injection-molded polyurethane with chrome-plated posts
  • Carts roll on four 102mm diameter thermoplastic, mark-resistant swivel/stem casters
Spezifikation
Spezifikation
Laboratory/Utility Cart
NSF
831 x 546 x 1041 mm
4
68 kg
Slate Blue
Microban™ anti-microbial protection
2