Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, mit Bodenrillen
Diese Fotoschale, tiefe Form, mit Bodenrillen aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
64.25 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fotoschalen |
---|---|
Material | PVC |
Typ | Fotoschalen |
Enthält | Rippen unten |
Form | Hoch und rechteckig |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10435601
|
Buerkle™
4206-1030 |
Weiß | 430 x 530 x 105 mm |
64.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10313812
|
Buerkle™
4206-2030 |
Rot | 430 x 530 x 105 mm |
64.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10343801
|
Buerkle™
4206-1040 |
Weiß | 520 x 610 x 110 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10221605
|
Buerkle™
4206-2040 |
Rot | 520 x 610 x 110 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10271682
|
Buerkle™
4206-3040 |
schwarz | 520 x 610 x 110 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10048450
|
Buerkle™
4206-1050 |
Weiß | 630 x 730 x 110 mm |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10170542
|
Buerkle™
4206-3050 |
schwarz | 630 x 730 x 110 mm |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
- PVC
- Dickwandig, bruchfest
- Weitgehend säure- und laugenbeständig
- Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
- Temperaturbeständig von -30 °C bis max. +60 °C
Spezifikation
Fotoschalen | |
Fotoschalen | |
Hoch und rechteckig |
PVC | |
Rippen unten |