Learn More
Honeywell™ Tiefblaue Winterhandschuhe
Honeywell™ Deep Blue Winterhandschuhe für den Umgang mit öligen oder fettigen Teilen in kalter Umgebung.
Marke:  Honeywell™ 2299500-09
Additional Details : Gewicht : 0.09900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15826765
Menge Preis
1 10.10 CHF / 1 Paar
10 9.18 CHF / 1 Paar
Auf Lager, versandfertig: 9
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strickhandschuh aus Polyamid
  • Vollständig eingetauchte blaue Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff
  • Komplett mit polarem Fleece beschichtet
  • Selbstbefestigungssystem am Handgelenk
  • Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt so für mehr Festigkeit und Haltbarkeit und einen hervorragenden Komfort
  • Das Filamentgarn reduziert die Verlinkung für die empfindlichsten Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Die Schaumbeschichtung optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Der Nitrilschaum verbessert die Griffigkeit
  • Das gestrickte und selbstbefestigende System gibt dem Handschuh guten Halt
  • Die Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
  • Das Polarfleece bringt eine sehr gute Kaltisolierung
Spezifikation
Spezifikation
13 Gauge
9
25 cm
Nitril
Blau
EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388:2016 Mechanische Risiken, EN 511-2006 Kälteschutz