Learn More
Honeywell™ Tiefblaue Winterhandschuhe
Artikelnummer. 15846765
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15846765
Marke: Honeywell™ 229950011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ Deep Blue Winterhandschuhe für den Umgang mit öligen oder fettigen Teilen in kalter Umgebung.
  • Strickhandschuh aus Polyamid
  • Vollständig eingetauchte blaue Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff
  • Komplett mit polarem Fleece beschichtet
  • Selbstbefestigungssystem am Handgelenk
  • Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt so für mehr Festigkeit und Haltbarkeit und einen hervorragenden Komfort
  • Das Filamentgarn reduziert die Verlinkung für die empfindlichsten Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Die Schaumbeschichtung optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Der Nitrilschaum verbessert die Griffigkeit
  • Das gestrickte und selbstbefestigende System gibt dem Handschuh guten Halt
  • Die Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
  • Das Polarfleece bringt eine sehr gute Kaltisolierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388:2016 Mechanische Risiken, EN 511-2006 Kälteschutz
Beschreibung 13 Gauge
Farbe Blau
Material Nitril
Größe 11
Länge (metrisch) 25 cm