Learn More
Thermo Scientific™ Spezialtablare für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
60 x 10 ml-Erlenmeyerkolben
Tablett
Produkttyp:
Ablageplattform für Versorgungsanlagen
Erlenmeyerkolben
Mehrzweckablage für Schüttlerplattform
Verstellbare Gefäßplattform
Abmessungen (L x B):
11 x 13 in. (28 x 33 cm)
18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, und 6000 Schüttler
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler
MaxQ™ 4000 und 6000 Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie die beste Option für Ihr Labor mit den Thermo Scientific™ Dedicated Plattformen für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler. MaxQ Spezialtablare sind genau auf das entsprechende Gerät abgestimmt und bereits mit vorinstallierten Klammern ausgestattet, um eine maximale Kapazität zu gewährleisten. MaxQ Schüttler, Tablare und Zubehör sind äußerst zuverlässig, anwenderfreundlich und flexibel.
Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 60 x 10 ml-Erlenmeyerkolben |
| Produkttyp | Erlenmeyerkolben |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Abmessungen (L x B) | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) Plattform | 11 in. |
| Länge (metrisch) Plattform | 28 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Plattform | 13 in. |
| Breite (metrisch) Plattform | 33 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler |
| Anzahl Positionen | 60 |