Learn More
OHAUS™ Spezialplattform
Artikelnummer. 15792489 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
125 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
1125 mL
1500 mL
Abmessungen (L x B):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
Anzahl Positionen:
4
8
9
12
13
16
20
27
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B) Anzahl Positionen unitSize
15792489 500 ml 33 x 33 cm 8 1 Stück
15772489 1125 mL 33 x 33 cm 16 1 Stück
15782489 250 ml 33 x 33 cm 12 1 Stück
15702499 1.000 ml 33 x 33 cm 4 1 Stück
15712499 125 mL 46 x 46 cm 27 1 Stück
15722499 250 ml 46 x 46 cm 20 1 Stück
15732499 1500 mL 46 x 46 cm 13 1 Stück
15742499 1.000 ml 46 x 46 cm 9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15792489 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30400077
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielle OHAUS™ Plattform für die Aufnahme unregelmäßiger Proben oder herkömmlicher Laborglaswaren.
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 500 ml
Produkttyp Plattform
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 13,00 in.
Tiefe (metrisch) 33,00 cm
Abmessungen (L x B) 33 x 33 cm
Länge (angloamerikanisch) 13,00 in.
Länge (metrisch) 33,00 cm
Breite (metrisch) 33,00 cm
Beschreibung Spezifische Plattform, 33 x 33 cm, 500 ml
Anzahl Positionen 8