Learn More
Decyltrimethylammoniumbromid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752012 100 g Glasflasche 100 Gramm
10106800 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406231000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2082-84-0
Summenformel C13H30BrN
Molekulargewicht (g/mol) 280.29
MDL-Nummer MFCD00041973
InChI-Schlüssel PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
IUPAC-Name Decyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decyltrimethylammonium bromide
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Menge 100 g
Formelmasse 280.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Stückchen und Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyltrimethylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.