Learn More
Decylnatriumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
Specifications
Chemischer Name oder Material | Decyl sodium sulfate |
Extinktion | (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C10H19Na·H2SO4 |
Strukturformel | CH3(CH2)9OSO3Na |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Molekulargewicht (g/mol) | 260.32 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Decyl sodium sulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.