missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dectin-2/CLEC6A Antibody (RM0220-7B45), HRP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-12260H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dectin-2/CLEC6A Monoclonal specifically detects Dectin-2/CLEC6A in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Dectin-2/CLEC6A | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| CLEC6A | |
| Mouse recombinant Dectin-2/CLEC6A | |
| 0.1 mL | |
| 93978 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
| Western Blot | |
| RM0220-7B45 | |
| Western Blot | |
| CLEC4N, CLECSF10, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 10, C-type lectin domain family 6 member A, C-type lectin domain family 6, member A, C-type lectin superfamily member 10, DC-associated C-type lectin 2, dectin 2, Dectin-2, DECTIN2, Dendritic cell-associated C-type lectin 2 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur