Beschreibung
MW 279,25 Da, Reinheit >98%. Nukleosid-Analog. Selektiver, reversibler, nicht-kompetitiver GMP Synthetaseinhibitor. Reduziert die intrazellulären BIP- und GTP-Spiegel. Induziert Sporulation. Zeigt antitumorale Wirkungen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |