Learn More
Borer Chemie™ deconex 32 EMULGATOR
Beschreibung
- Flüssigkeitsreinigungsverstärker für den automatisierten Einsatz
- Zusatzstoff für neutrale, alkalische und saure deconex Reinigungskräfte
- pH-neutral, phosphatfrei
- Hochkonzentrierte, typische Anwendung 2 ml/l
- Emulgiert organische Rückstände
- Gegen starke Belastungen von Fett und Öl
- Gegen besonders hartnäckige Rückstände
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 6.0 - 7.0 (Konzentrat) |
| Material | Oberflächenaktive Stoffe |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Kanister |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Menge | 1 x 5 kg |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Volumen (metrisch) | 4.9 L |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 11 lb. |
| Mehr anzeigen |