Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Artikelnummer. 17405112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17405112 1 x 10 kg 10 Kilogramm
15410380 1 x 5 kg 5 Kilogramm
10014490 1 x 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17405112 Lieferant Borer Chemie™ Lieferanten-Nr. 502100.00K10R
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reiniger und Neutralisator für Laborwaschmaschinen. Verkürzt die Spülphasen und reduziert den Wasserverbrauch. deconex 25 ORGANACID ist phosphatfrei und eignet sich für Umwelt- und Wasserlaboratorien. Vorspülmittel gegen säurelösliche Rückstände.
  • Neutralisator und Reiniger für den maschinellen Einsatz
  • ökologische Lösung ohne Phosphate und Tenside
  • neutralisiert verschleppte Alkalireste, reduziert Spülphasen
  • senkt den Verbrauch von Spülwasser
  • typische Einsatzkonzentration: 3 mL/L
  • ausgezeichnete Materialverträglichkeit, auch für Aluminium
  • rückstandsfrei abspülbar
  • auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Ablagerungen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Form Flüssig
pH ∼2.6 (1%ige Lösung)
Material Organische Säure
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Kanister
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Menge 1 x 10 kg
Volumen (angloamerikanisch) 2,2 gal.
Volumen (metrisch) 8.5 L
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 25 ORGANACID
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: citric aicd