Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 LIQ
Click to view available options
Menge:
1 x 7 kg
1 x 14 kg
1 x 35 kg
Packungsgröße:
14 Kilogramm
35 Kilogramm
7 Kilogramm
Beschreibung
- Konzentrat für die maschinelle Reinigung
- ergiebiges Konzentrat, mit Aktivchlor
- typische Einsatzkonzentration: 3-5 g/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- breites Reinigungsspektrum
- ohne EDTA, NTA und Tenside
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | ca. 12.5 (1%ige Lösung) |
| Material | Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel, anorganischer Chlorträger |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Kanister |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Menge | 1 x 7 kg |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1,2 gal. |
| Volumen (metrisch) | 4.7 L |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 15.4 lb. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- deconex 24 LIQ
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,tetrapotassium pyrophosphate, dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite