Learn More
Borer Chemie™ deconex 15 NF
Artikelnummer. 17878771
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4,5 l
8,9 l
10 x 0,9 l
Packungsgröße:
10 Kilogramm
10 Stück
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17878771 10 x 0,9 l 10 Stück
30305865 4,5 l 5 Kilogramm
17898991 8,9 l 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17878771 Lieferant Borer Chemie™ Lieferanten-Nr. 514500.00F10W
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Flüssigkonzentrat zur Reinigung von Laborgeräten aus Glas und Kunststoff in Tauch- und Ultraschallbädern sowie in Pipettenwaschmaschinen. Vorgereinigte Laborglaswaren werden ohne Zwischenspülung in der Spülmaschine gereinigt. deconex 15 NF ist phosphatfrei. Hervorragend geeignet für die universelle und ökologische Reinigung.
  • Konzentrat zur manuellen Reinigung
  • Geeignet für Pipettenwascher
  • Ökologische Lösung ohne Phosphate
  • Ohne EDTA, NTA und Chlor
  • Hochproduktiv, typische Konzentration: 10-20 ml/l
  • Vorgereinigtes Glasgeschirr kann ohne Zwischenspülung in einer Spülmaschine weiter gereinigt werden.
  • Ohne Rückstände abspülbar
  • Für einheitliche und fehlerfreie Ergebnisse
  • Extra breites Reinigungsspektrum
  • Hohe Schwellungs- und Dispergierkapazität
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Produkttyp Alkalisches Reinigungskonzentrat
Color-coded Nein
Form Flüssig
pH ∼12,0 (1%ige Lösung)
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Material Alkalien, Komplexbildner, Tenside, Lösungsvermittler
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Dichte 1.12 g/mL
Menge 10 x 1 kg
Volumen (metrisch) 10 x 0,9 l
Gewicht (metrisch) 10 kg