Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL eco
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31337539
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4.5 L
8.9 L
10 x 0.9 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
31337539 10 x 0.9 L
31337540 4.5 L
31337541 8.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 31337539 Supplier Borer Chemie™ Supplier No. 514505.00F10W
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
Flüssigkonzentrat zur Reinigung von Laborgeräten in Tauchbädern, Ultraschallbädern und Pipettenwaschanlagen
  • Konzentrat zur manuellen Reinigung
  • Ökologische Lösung ohne Phosphate
  • Chromschwefelsäureersatz
  • Ohne EDTA, NTA und Chlor
  • Hochproduktiv, typische Konzentration: 10 bis 20 ml/l
  • Vorgereinigtes Glasgeschirr kann ohne Zwischenspülung in einer Spülmaschine weiter gereinigt werden.
  • Ohne Rückstände abspülbar
  • Für einheitliche und fehlerfreie Ergebnisse
  • Extra breites Reinigungsspektrum
  • Geeignet für hartes Wasser
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller
Specifications
Produkttyp Alkalisches Reinigungskonzentrat
Color-coded Nein
Form Konzentrierte Flüssigkeit
pH ∼12.0
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Material Alkalien, Komplexbildner, Tenside, Lösungsvermittler
Konzentration 1 % Lösung
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Dichte 1.12 g/mL
Menge Je 10
Volumen (metrisch) 10 x 0.9 L
Gewicht (metrisch) 1 kg
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • deconex 11 UNIVERSAL eco
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.