Learn More
Thermo Scientific™ Austauschkit für interne Kammer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
Filter, Dichtungen, Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sorgen Sie für messbare Luftqualität der Klasse 100 mit Thermo Scientific™ HEPA-Ersatzfiltern und Reinigungskits.
HEPA-Filter
- 99,97 % Filterung bei 0,3 μm
- Kompatibel mit allen Thermo Scientific™ Forma™ Inkubatoren der Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ Inkubatoren und Forma™ Inkubatoren der Serie 310 (optional mit HEPA-Filtersystem)
- Hauptkammerfilter als eigenständige Einheit oder in einer Gruppe mit den anderen Inline-Kammerfiltern erhältlich
Dekontaminations-Kits
- Besteht aus Filtern für schwer zu reinigende Kammern und Dichtungen (außer Türdichtungen) sowie Schläuche
- Verringerung von Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand für die Dekontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Austauschkit für interne Kammer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubatoren der Serie 310 (ohne HEPA-Option) |
| Beleuchtung | LED |
| Typ | Zubehör, Austauschkit für interne Kammer |
| Enthält | Filter, Dichtungen, Schläuche |