Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsystem Starterkits
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Natural
Packungsgröße:
1 SET
Beschreibung
- Zehn leere Gestelle für Spitzen mit 10, 200 und 300 μl
- Acht leere Gestelle für Spitzen mit 1,000 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht Maximierung des Lagerraums und hilft Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen zu reduzieren |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | Starter-Kit |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Material | Polypropylen |