Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsystem Starterkits
Artikelnummer. 11373655 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Natural
Packungsgröße:
1 SET
Artikelnummer. 11373655
Marke: Corning™ 4132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthalten ein DeckWorks Nachfüllsystem mit Standardspitzen sowie leere Gestelle mit Klappdeckel
  • Zehn leere Gestelle für Spitzen mit 10, 200 und 300 μl
  • Acht leere Gestelle für Spitzen mit 1,000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht Maximierung des Lagerraums und hilft Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen zu reduzieren
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Rund
Verpackung Starter-Kit
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen