Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsystem Starterkits
Enthalten ein DeckWorks Nachfüllsystem mit Standardspitzen sowie leere Gestelle mit Klappdeckel
Marke: Corning™ 4130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zehn leere Gestelle für Spitzen mit 10, 200 und 300 μl
- Acht leere Gestelle für Spitzen mit 1,000 μl
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Natural | |
Nachfüllpackung | |
Starter-Kit | |
DeckWorks |
Unsteril | |
Ermöglicht Maximierung des Lagerraums und hilft Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen zu reduzieren | |
Rund | |
Ja | |
Polypropylen |
COR008 DeckWorks Pipet Tips
DateigrößeVersion: 2.6 MB
COR012 LIQUID HANDLING SELECTION GUIDE
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsystem Starterkits > Vol.-Bereich: 0.1Bis10μ L; Naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur