Learn More
Corning™ DeckWorks Pipettenspitzen
Die Universalspitzen für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglichen ein einfaches Stapeln der Gestelle
76.68 CHF - 88.24 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Universalspitzen für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglichen ein einfaches Stapeln der Gestelle |
Format | Aufklappbares Gestell |
Spitzenform | Rund |
Verpackung | Aufklappbares Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11749325
|
Corning™
4123 |
1 bis 300 μl | Naturfarben | Aufklappbares Gestell |
88.24 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11729325
|
Corning™
4121 |
1 bis 200 μl | Naturfarben | Aufklappbares Gestell |
76.68 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11739325
|
Corning™
4122 |
1 bis 200 μl | Gelb | Aufklappbares Gestell |
76.68 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11719325
|
Corning™
4120 |
0.1 bis 10 μl | Naturfarben | Aufklappbares Gestell |
76.68 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11789315
|
Corning™
4124 |
100 bis 1000 μl | Naturfarben | Aufklappbares Gestell |
88.24 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich
- Die 10, 300 und 1000 μl-Spitzen sind besonders lang und ermöglichen einen besseren Zugriff auf Mikrokrozentrifugenröhrchen mit 1.5 ml und standardmäßige Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden (15/50 ml)
- Die robuste 96-Spitzengestelle sind für wiederholte Dampfautoklavzyklen ausgelegt
- Wiederverwendbar, indem das leere graue Spitzendeck entfernt und durch ein neues Reload-Deck mit 96 Spitzen aus dem DeckWorks Reload-System ersetzt wird
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Corning 300 μl-DeckWorks im Gestell gibt es für alle gängigen 300 μl-Mehrkanalpipetten
Spezifikation
Steril | |
Aufklappbares Gestell | |
Aufklappbares Gestell |
Die Universalspitzen für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglichen ein einfaches Stapeln der Gestelle | |
Rund | |
DeckWorks™ |