Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckelgestell, steril
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Marke: Corning™ 4151
Additional Details : Gewicht : 6.56000kg
Beschreibung
- In den Größen 10, 200 und 300 μl erhältlich
- Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
- Das vermeidet das Auslaugen und/oder den daraus folgenden Probenabbau wie bei silikonbasierten Spitzen
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Zu den spezifischen Anwendungen gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
Aufklappbares Gestell | |
DeckWorks™ |
Steril | |
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann | |
Geringe Retention, Round | |
Ja | |
Polypropylen |