Learn More
Decanoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30360688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360688 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD212575250G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoyl Chloride
CAS 112-13-0
Summenformel C10H19ClO
Menge 250 g
Synonym Capric Acid Chloride, Capric Chloride, Caprinoyl Chloride, Decanoic Acid Chloride, n-Decanoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Decanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 190.71
Formelmasse 190.1124