Learn More
Decanoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Decanoyl chloride is used in the synthesis of oligomers composed of alternating 2,6-diaminopyridine and 2,6-pyridinedicarbonyl units. It enhances the activity of proleather from Bacillus sp. during the synthesis of poly(lactic acid) in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Decanoylchlorid wird bei der Synthese von Oligomeren verwendet, die aus alternierenden 2,6-Diaminopyridin- und 2,6-Pyridindicarbonyl-Einheiten bestehen. Erhöht die Aktivität von Proledern aus Bacillus sp. während der Synthese von Poly(milchsäure) in organischen Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Decanoyl chloride |
| Schmelzpunkt | -35°C |
| Dichte | 0.925 |
| Siedepunkt | 232°C |
| Flammpunkt | 106°C (223°F) |
| Geruch | Irritating |
| Brechungsindex | 1.441 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 507055 |
| Show More |