Learn More
Decansäurechlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10081880 100 g Glasflasche 100 Gramm
10781431 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161191000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-13-0
Summenformel C10H19ClO
Molekulargewicht (g/mol) 190.71
MDL-Nummer MFCD00000771
InChI-Schlüssel IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC-Name Decanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Decanoyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -34.5°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 0.9190g/mL
Siedepunkt 232.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8COCl
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 100 g
Beilstein 02, 356
Relative Dichte 0.919
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane
Formelmasse 190.71
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decanoyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.