Learn More
Decane, ≥99%, Reagenzqualität, Solstice
Artikelnummer. 15627840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15627840 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15617840 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15627840 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. D901500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 CHF
    197.58 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 48.42 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-18-5
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.286
MDL-Nummer MFCD00008954
InChI-Schlüssel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Decan, Nonan, Methyl, Decylhydrid, Decan, analytischer Standard, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-Name Decan
SMILES CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decan
Siedebereich 174° - 180 °C
Schmelzpunkt -27 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,73 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0.026
Flammpunkt 46 °C (114,8 °F)
Zündpunkt 410 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CH3
Menge 500 ml
UN-Nummer UN2247
Beilstein 1696981
Dampfdichte 4,9 (vs Luft)
Formelmasse 142,28 g/mol
Dampfdruck 3,77 mmHg (37,7 °C), 1 mmHg (16,5 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.