Learn More
Decan, 99 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229161
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
124-18-5
C10H22
142.28
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
15600
CHEBI:41808
Decan
CCCCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
124-18-5
C10H22
142.28
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
15600
CHEBI:41808
Decan
CCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decane
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7350g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CH3
Brechungsindex 1.4103 to 1.4123
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 0.735
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol (miscible with ethanol),soluble in ether,slightly soluble in ccl4
Formelmasse 142.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.