Learn More
Decahydronaphthalin, Mischung aus cis + trans, 98 %, Reagenzienqualität, Decalin™, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decahydronaphthalin, Mischung aus cis und trans |
| Siedebereich | 189 bis 191 °C |
| Schmelzpunkt | -125 °C |
| Dichte | 0.896 g/ml bei 25 °C |
| Explosionsgrenze | 0.7 bis 4.9 %, 100 °F |
| Flammpunkt | 57 °C (134.6 °F) |
| Zündpunkt | 482 °F |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 500 ml |
| UN-Nummer | UN1147 |
| Mehr anzeigen |