Learn More
Decahydronaphthalin-d18, für die NMR-Spektroskopie, ≥98 Atom-% D, verpackt in Ampullen, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decahydronaphthalene-d18 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | 98+ atom% D |
| Deuterium (D) | 98.0% min. |
| Menge | 1 g |
| CAS | 28788-42-3 |
| Summenformel | C10H18 |
| Strukturformel | C10D18 |
| MDL-Nummer | MFCD00044371 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decahydronaphthalene-d18, packaged in ampules
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.